重要文件
259969
Sigma-Aldrich
2-溴苯乙腈
97%
同義詞:
2-溴苄基氰
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
196.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5696 (lit.)
bp
140-141 °C/13 mmHg (lit.)
mp
1 °C (lit.)
密度
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Brc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-Bromophenylacetonitrile has been used in the preparation of:
  • 2-(2-bromophenyl)ethylamine[1]
  • (Z)-2-(2-bromophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Formation of a carbon-nitrogen bond via a 5-exo-trig radical cyclization onto the nitrogen of an imidate ester.
McClure CK ,et al.
Tetrahedron, 54(25), 7121-7126 (1998)
The influence of ionic liquids on the Knoevenagel condensation of 1 H-pyrrole-2-carbaldehyde with phenyl acetonitriles-cytotoxic 3-substituted-(1 H-pyrrol-2-yl) acrylonitriles.
Al Otaibi A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(38), 19806-19813 (2014)