化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1