重要文件
254959
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸烯丙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
142.15
Beilstein:
1758569
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI 密鑰
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)