重要文件
254398
Sigma-Aldrich
4-(三甲基硅氧基)-3-戊烯-2-酮
97%
同義詞:
TMS acac, 乙酰丙酮烯醇三甲基硅烷酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
CAS號碼:
分子量::
172.30
Beilstein:
1759078
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
InChI 密鑰
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol[1]
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)