重要文件
404217
Sigma-Aldrich
氯(三甲基膦)金 (I)
99%
同義詞:
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3PAuCl
CAS號碼:
分子量::
308.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.