文件
248479
Sigma-Aldrich
二甲基异丙基硅烷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
102.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup