文件
244317
Sigma-Aldrich
糖精 钠盐 水合物
≥99%
同義詞:
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazole 钠盐, 2-磺基苯酸亚胺 钠盐, 可溶糖精, 邻磺酰苯甲酰亚胺 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4NNaO3S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99%
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼