重要文件
243949
Sigma-Aldrich
锂铝氢化物二(四氢呋喃) 溶液
1.0 M in toluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H20AlLiO2
CAS號碼:
分子量::
182.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.875 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].[AlH4-].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.Al.Li.4H/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-4H2;;;;;;/q;;-1;+1;;;;
InChI 密鑰
VVFCZWUYZWVYGI-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Reducing agent for preparation of of indazole- and benzisoxazole-isoindolines toward use in treatment of psychiatric disorders
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
44.6 °F - closed cup
閃點(°C)
7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)