重要文件
243566
Sigma-Aldrich
红色硫化汞(II)
99%
同義詞:
红色硫化汞
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HgS
CAS號碼:
分子量::
232.66
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
顏色
red
mp
583.5 °C (lit.)
密度
8.1 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChI 密鑰
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硫化汞可以以多种晶体结构存在,其中红色硫化汞以六方结构存在。[1]它可从硫化氢和汞盐溶液中沉淀析出。。[2]
包裝
玻璃瓶封装
免責聲明
对于美国客户:本品含汞。废弃后切勿放入垃圾桶,须按照地方、州或联邦法律处置。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Daintith J
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) null
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of