文件
229849
Sigma-Aldrich
氯化钪(III) 水合物
99.99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ScCl3·xH2O
CAS號碼:
分子量::
151.31 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.99%
形狀
solid
成份
Degree of hydration, 5-7
反應適用性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated