化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lead
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
密度
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
膠體量子點 (CQDs) 是只有數奈米 (約 2-12 奈米) 大小的半導體晶體,表面塗有配體/界面活性劑分子,有助於防止聚集。