重要文件
229008
Sigma-Aldrich
苄基十六烷基二甲基氯化铵
同義詞:
16-BAC, 十六烷基二甲基苄基氯化铵, 十六烷基苄基二甲基氯化铵, 西他氯铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
396.09
Beilstein:
3802341
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
55-65 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)