化驗
99.995% trace metals basis
形狀
crystals and lumps
成份
Degree of hydration, ~3
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gold
技術
ELISA: suitable
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI 密鑰
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
共轭聚噻吩膜可以通过使用 HAuCl4 作为掺杂剂的溶液掺杂方法来制备。这些高导电聚合物薄膜可应用于蒸汽传感和有机电子领域。
通过使用不同的还原剂,如 NaBH4、葡萄糖和聚(丙烯亚胺)树枝状聚合物,可以通过还原 HAuCl4来制备金纳米颗粒。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.