重要文件
226858
Sigma-Aldrich
氟化银(I)
≥99.9% trace metals basis
同義詞:
Argentous fluoride, Silver monofluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
AgF
CAS號碼:
分子量::
126.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
≥300 °C (lit.)
密度
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于由大位阻的三烷基甲硅烷基乙炔制备溴乙炔。[1]也用于乙酰苯胺与三烷氧基硅烷的钯催化交叉偶联反应。[2]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
文章
銀奈米材料具有獨特的物理、化學和光學特性,目前正被利用於各種生物應用。
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.