文件
225088
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-甲基苯酚
97%
同義詞:
3-羟基-4-甲基苯胺, 4-氨基-2-羟基甲苯, 5-氨基邻甲酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
123.15
Beilstein:
2802317
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI 密鑰
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The spectrophotometric course of the reaction of 5-amino-2-methylphenol with p-benzoquinone di-imine was studied.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzoquinone imines. Part IX. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-aminophenols.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 539-548 (1972)
Allergic contact dermatitis caused by cysteamine hydrochloride in permanent wave agent-A new allergen for hairdressers in Japan.
Kazue Nishioka et al.
Contact dermatitis, 80(3), 174-175 (2018-12-12)