重要文件
224995
Sigma-Aldrich
甲基 2-甲基呋喃甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O3
CAS號碼:
分子量::
140.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-6(3-4-10-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate was used in the synthesis of sulfonylfuran ureas[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Krista B Goodman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(1), 27-30 (2008-12-09)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL catabolism, vascular inflammation, and atherogenesis, and inhibitors are therefore expected to be useful for the treatment of cardiovascular disease. Sulfonylfuran urea 1 was identified in a high-throughput screening campaign as a