224391
同義詞:
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
1 of 10
Sigma-Aldrich
776270
丙基氯化镁 溶液
230111
异丙基氯化镁 溶液
775797
异丙基溴化镁 溶液
656984
异丙基氯化镁氯化锂络合物 溶液
479683
异丁基氯化镁 溶液
189898
甲基溴化镁 溶液
290998
正戊基溴化镁 溶液
526797
环丙基溴化镁 溶液
189871
乙基溴化镁 溶液
224383
reaction type: Grignard Reaction
2.0 M in diethyl ether
0.827 g/mL at 25 °C
CCC[Mg]Cl
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Caustic Alkalis & Bases
Chemical Synthesis
Grignard Reagents
Lab Chemicals
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Central nervous system
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
-40.0 °F - closed cup
-40 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 8
703567
C68555
1-氯丙烷
338257
异丁基溴化镁 溶液
B78106
1-溴丙烷
171565
苯基溴化镁 溶液
189901
甲基氯化镁 溶液