等級
technical
品質等級
化驗
≥85% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −156±3°, neat
折射率
n20/D 1.471
密度
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N