重要文件
218006
Sigma-Aldrich
5-氯-3-羟基吡啶
99%
同義詞:
5-氯-3-吡啶醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4ClNO
CAS號碼:
分子量::
129.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChI 密鑰
TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Chloro-3-hydroxypyridine undergoes Suzuki-Miyaura cross-coupling with 3-pyridylboronic acid in the presence of Pd catalyst to yield hydroxybiphenyls[1].
應用
5-Chloro-3-hydroxypyridine was used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline[2].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Robbins TA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 111-111 (1994)
Microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling of arylboronic acids with 1-bromo-2-naphthol, o-bromophenol, and o-chlorophenol.
Wawrzyniak P and Heinicke J.
Tetrahedron Letters, 47(50), 8921-8924 (2006)