Merck
全部照片(3)
重要文件
216844
Sigma-Aldrich
溴化镁 六水合物
99%
同義詞:
Magnesium dibromide hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MgBr2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
292.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99%
形狀
crystals and lumps
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Magnesium bromide hexahydrate is a white crystalline solid used in the field of catalysis and energy storage devices.[1]
應用
Magnesium bromide hexahydrate can be used:
  • As a catalyst to synthesize dihydropyrimidines via a one-pot Biginelli reaction.[1]
  • As an electrolyte and active bromine source for electrochemica loxidation of sec-alcohols.[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Electrochemical oxidation of sec-alcohols with MgBr2?6H2O
Kosuke Yamamoto, et al.},
Tetrahedron, 1, 100010-100010 (2023)
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions
Sirin Gulten
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50, 391-395 (2013)