重要文件
214299
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-硝基苯甲腈
97%
同義詞:
2-硝基对甲苯腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H3(CH3)CN
CAS號碼:
分子量::
162.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile was used in the preparation of 4-cyano-3-nitrobenzyl bromide[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lin Xu et al.
Biochemistry, 50(39), 8311-8322 (2011-08-24)
Vibrational Stark effect spectroscopy was used to measure electrostatic fields in the hydrophobic region of the active site of human aldose reductase (hALR2). A new nitrile-containing inhibitor was designed and synthesized, and the X-ray structure of its complex, along with