重要文件
211443
Sigma-Aldrich
4-溴苯乙醚
98%
同義詞:
4-溴苯基乙基醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4OC2H5
CAS號碼:
分子量::
201.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3