重要文件
19929
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-氨基-1-叔丁氧羰基哌啶
≥98.0% (TLC)
同義詞:
(S)-1-Boc-3-氨基哌啶, (S)-1-叔丁氧羰基-3-氨基哌啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
200.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
AKQXKEBCONUWCL-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)