重要文件
193798
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苯基丙酮
97%
同義詞:
1-(α,α,α-三氟-m-甲苯基)-2-丙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H4CH2COCH3
CAS號碼:
分子量::
202.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI 密鑰
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
應用
3-(三氟甲基)苯基丙酮已用于合成:
  • (±)-[1-(3-三氟甲基)苯基]-2-丙胺,通过还原胺化反应[1]
  • N-{2-[1-甲基-2-(3-三氟甲基苯基]}-氨基乙醇[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)