化驗
97%
形狀
solid
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid undergoes diolefination mediated by mono-N-protected amino acid ligands in the presence of ethyl acrylate, Pd(OAc)2, KHCO3 and t-amyl alcohol.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Constructing multiply substituted arenes using sequential palladium(II)-catalyzed C-H olefination.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(35), 6169-6173 (2010-07-16)