重要文件
193518
Sigma-Aldrich
3-氯苯乙醇
98%
同義詞:
2-(3-氯苯基)乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
156.61
Beilstein:
2042059
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
135-137 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES 字串
OCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI 密鑰
NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-Chlorophenethyl alcohol undergoes coupling reaction with dibutylamine[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mark R Biscoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(21), 6686-6687 (2008-05-02)
A new class of one-component Pd precatalysts bearing biarylphosphine ligands is described. These precatalysts are air- and thermally stable, are easily activated under normal reaction conditions at or below room temperature, and ensure the formation of the highly active monoligated