重要文件
186996
Sigma-Aldrich
5-乙基-2-糠醛
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O2
CAS號碼:
分子量::
124.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Ethyl-2-furaldehyde was used in the synthesis of N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(benzoxazol-5-yl)alanine methyl ester derivatives[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)