重要文件
183768
Sigma-Aldrich
对苯二丙酸
98%
同義詞:
p -Phenylenedipropionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(CH2CH2CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
222.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
231-234 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
DFOCUWFSRVQSNI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Elissia T Franklin et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4739-4749 (2019-01-08)
Shotgun lipid analysis based on electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in lipidomic studies. One challenge for the shotgun approach is the discrimination of lipid isomers and isobars. Gas-phase charge inversion via ion/ion reactions has been used as