重要文件
18289
Sigma-Aldrich
1-十二烷基-3-甲基咪唑碘化物
≥95.0%
同義詞:
1-月桂基-3-甲基咪唑碘化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H31IN2
CAS號碼:
分子量::
378.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0%
形狀
solid
雜質
≤0.5% water
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
文章
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
在電化學應用中,離子液為非水質電解質,因其導電性和穩定性而受到重視。