等級
for electrochemistry
化驗
≥99.0% (T)
雜質
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.553
傅導性
~20.2 mS/cm
mp
-6 °C
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES 字串
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
在電化學應用中,離子液為非水質電解質,因其導電性和穩定性而受到重視。