文件
178365
Sigma-Aldrich
1,4-二叠氮-8-壬烯
98%
同義詞:
4-哌啶酮缩乙二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO2
CAS號碼:
分子量::
143.18
Beilstein:
506799
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4819 (lit.)
bp
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
InChI 密鑰
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane was used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nuran Asmafiliz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 214-223 (2011-11-23)
The Schiff base compounds (1 and 2) are synthesized by the condensation reactions of 2-furan-2-yl-methylamine with 2-hydroxy-3-methoxy- and 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehydes and reduced with NaBH(4) to give the new N/O-donor-type ligands (3 and 4). The monospirocyclotriphosphazenes containing 1,3,2-oxazaphosphorine rings (5 and 6)