重要文件
161918
Sigma-Aldrich
2,2-二苯基甘氨酸
98%
同義詞:
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC(C6H5)2CO2H
CAS號碼:
分子量::
227.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
2,2-二苯基甘氨酸, 98%
化驗
98%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
InChI 密鑰
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)