重要文件
160369
Sigma-Aldrich
苯基丙二酸
98%
同義詞:
α-Carboxyphenylacetic acid, α-Phenylmalonic acid, 2-Phenylpropanedioic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(COOH)2
CAS號碼:
分子量::
180.16
Beilstein:
2048729
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
149-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
WWYDYZMNFQIYPT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
V L Lapidus et al.
Antibiotiki, 26(5), 357-360 (1981-05-01)
Distribution of carbenicillin, benzylpenicillin and phenylmalonic acid in butyl acetate-water and methylene chloride-water systems within wide ranges of pH of the aqueous phase was studied. The experimental data were reviewed taking into account the distribution between the phases of the