重要文件
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
同義詞:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
1,2-(NH2)2C6H4
CAS號碼:
分子量::
108.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-430-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.013 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
540 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH值
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
溶解度
54 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
體積密度
530 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
應用
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup