化驗
99%
形狀
solid
mp
125-127 °C (lit.)
溶解度
acetone: soluble 25 mg/mL, clear
SMILES 字串
OC(=O)CSC(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S2/c10-8(11)6-13-9(12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
XBEIANFIOZTEDE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
S-(硫代苯甲酰基)硫代乙醇酸(TBTGA),也称为(硫代苯甲酰基硫代)乙酸,是用于硫代苯甲酰化的试剂。它参与苏氨酸向 β-甲基半胱氨酸的转化。
應用
在苯乙烯和二乙烯基苯的共聚过程中,将 S-(硫代苯甲酰基)硫代乙醇酸((硫代苯甲酰基硫代)乙酸)用作可逆加成-断裂链转移(RAFT)剂。它也被用作苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯的 RAFT 聚合的链转移剂。
它可以用于合成以下物质:
它可以用于合成以下物质:
- 通过与 Dl-苏氨酸反应生成 N-硫代苯甲酰基-DL-苏氨酸乙酯。
- 通过与醇盐反应生成硫代苯甲酸 O-酯。
- N-硫代苯甲酰基氨基酸与氨基酸反应。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
(Thiocarbonyl-a-thio) carboxylic acid derivatives as transfer agents in reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerizations.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 40(4), 555-563 (2002)
Thiobenzoylation method of protein sequencing: gas chromatography/mass spectrometric detection of 5-acetoxy-2-phenylthiazoles.
Methods in Protein Sequence Analysis, 37-44 (1993)
Copolymerization Kinetics of Styrene and Divinylbenzene in the Presence of S-Thiobenzoyl Thioglycolic Acid as RAFT Agent.
Chemical Engineering & Technology, 33(11), 1893-1899 (2000)
Photochemical transformations. Part XXXI. Photolysis of thiobenzoic acid O-esters. Part II. General methods for the preparation of thiobenzoic acid O-esters.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1571-1574 (1973)
Synthesis of alpha-methyl- and beta-methyl-DL-cystine.
The Biochemical journal, 68(2), 333-338 (1958-02-01)