化驗
99%
形狀
liquid
包含
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
59 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
InChI 密鑰
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯(TFEMA)是一种半氟化单体,可以通过甲基丙烯酰氯和2,2,2-三氟乙醇在三乙胺存在的情况下合成。其特性包括化学惰性、良好的耐磨性和低介电常数。
應用
TFEMA可用于制备TFEMA聚合物,后者可用于开发丙烯酸保护涂料。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup