重要文件
156116
Sigma-Aldrich
四氢糠醇乙酸酯
97%
同義詞:
乙酸四氢-2-呋喃甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O3
CAS號碼:
分子量::
144.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)