重要文件
W305502
Sigma-Aldrich
四氢糠醇乙酸酯
≥97%, FG
同義詞:
乙酸四氢-2-呋喃甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O3
CAS號碼:
分子量::
144.17
FEMA號碼:
3055
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2069
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.166
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
caramel; coffee; brown; pungent
SMILES 字串
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)