重要文件
155241
Sigma-Aldrich
1-甲基-2-哌啶甲醇
98%
同義詞:
2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, NSC 45464
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO
CAS號碼:
分子量::
129.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4823 (lit.)
bp
79-80 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCCCC1CO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The standard molar energy of combustion of 1-Methyl-2-piperidinemethanol has been studied[1].
應用
Reactant for synthesis of:
Selective MCH1R antagonists
Human GnRH receptor antagonists
Dual vascular endothelial growth factor receptor-2 and fibroblast growth factor receptor 1 inhibitors
Radioiodinatable brain imaging agents for CB1 cannabinoid receptor
GABAA receptor agonists at the α3 subunit
Carbamates and N-alkylimidazoles from reaction of carbonyldiimidazoles with alcohols
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Standard molar enthalpies of formation of 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-piperidineethanol, and 2-piperidineethanol.
Ribeiro da Silva, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(11), 1461-1466 (2006)