文件
151157
Sigma-Aldrich
胆固醇油烯基碳酸酯
同義詞:
胆固醇油酰基碳酸酯, 胆固醇油醇碳酸酯, 胆甾烯基油酰基碳酸酯, 胆甾醇油酰基碳酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H80O3
CAS號碼:
分子量::
681.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid crystal
光學活性
[α]27/D −22°, c = 2 in chloroform
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C46H80O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-48-44(47)49-39-30-32-45(5)38(35-39)26-27-40-42-29-28-41(37(4)25-23-24-36(2)3)46(42,6)33-31-43(40)45/h14-15,26,36-37,39-43H,7-13,16-25,27-35H2,1-6H3/b15-14-/t37-,39+,40+,41-,42+,43+,45+,46-/m1/s1
InChI 密鑰
XMPIMLRYNVGZIA-TZOMHRFMSA-N
一般說明
胆固醇油烯基碳酸酯(COC)是胆固醇和油醇与碳酸的碳酸酯,其用作液晶(LC)分子。它是具有螺旋结构的晶体材料。
應用
可以将 COC 掺入具有较低的血栓形成性和改善的血液相容性的聚乙二醇(PEG)-聚氨酯(PU)基质中,其可用作生物医学应用中的生物材料。它也可以与硒化镉(CdSe)量子点(QD)自组装,用于制造新型多功能可切换设备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Viscosity variation of Cholesteryl oleyl carbonate at various temperature with Acoustic parametres.
Singh, Jatinder Pal, and Rajesh Sharma
IOSR Journal of Applied Physics, 3, 88-91 (2013)
Variation of Wada Constant, Raos Constant and Acoustic Impedance of Aqueous Cholesteryl Oleyl Carbonate with Temperature.
Singh JP and Sharma R
International Journal of Engineering Research and Development, 10, 1026-1026 (2013)
Anomalous selective reflection in cholesteryl oleyl carbonate-nematic 5CB mixtures and effects of their doping by single-walled carbon nanotubes
Lebovka, N. I., et al.
Liq. Cryst., 40(7), 968-975 (2013)
A body-centered cubic structure for the cholesteric blue phase
Hornreich, R. M., and S. Shtrikman
Journal de Physique, 41(4), 335-340 (1980)
Thermochromic composite fibres containing liquid crystals formed via melt extrusion.
van der Werff L, et al.
J. Mater. Sci., 48(14), 5005-5011 (2013)
文章
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.