重要文件
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Boc-L-谷氨酰胺-4-硝基苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H21N3O7
CAS號碼:
分子量::
367.35
Beilstein:
1896303
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)