certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 905
traceable to Ph. Eur. C2460000
traceable to USP 1142107
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI 密鑰
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)