重要文件
15059
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Boc-氨基)-2-羟基-4-苯基丁酸
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-(2S,3R)-3-氨基-2-羟基-4-苯基丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO5
CAS號碼:
分子量::
295.33
Beilstein:
5909790
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备苯丁抑制素及其类似物的新型保护性氨基酸。
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)