重要文件
15002
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-3-甲基苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO4
CAS號碼:
分子量::
279.33
Beilstein:
8989098
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
HBBXWMALJNZDOM-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)