文件
93902
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸叔丁酯
≥99.0% (NT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
237.29
Beilstein:
2696011
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3