重要文件
14992
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-L-2,4-二氯苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H17Cl2NO4
CAS號碼:
分子量::
334.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −31±3°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
KSDWBXFRQWMWHO-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)