文件
525944
Sigma-Aldrich
氯化-2-羟基-3-(三甲氨基)丙基聚环氧乙烷纤维素醚
同義詞:
聚季铵盐 10
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
應用
  • 用于固定生物杀灭剂4-己基间苯二酚的可生物降解水溶性基质本研究探索了季铵盐化羟乙基纤维素乙氧基酸酯固定疏水生物杀灭化合物的应用,证明了其创造非化学计量多聚复合物的有效性(Novoskoltseva et al., 2023)。
  • 纳米颗粒稳定配体的高通量筛选研究季铵化羟乙基纤维素乙氧基酸酯在抗溶剂沉淀抗菌姜黄素过程中稳定纳米颗粒的作用,强调了其在纳米技术应用中的实用性(Shlar et al., 2015)。
  • 囊泡模板逐层组装全纤维素胶囊的研究讨论阳离子季铵化羟乙基纤维素乙氧基酸酯形成全纤维素胶囊的应用,强调了其在药物输送系统中的潜力(Eivazi et al., 2021)。
  • 可生物降解多聚间复合物,用于土壤和沙子的抗侵蚀稳定;描述季铵化羟乙基纤维素乙氧基酸酯在环境工程中的应用,特别是在稳定土壤和沙子方面的应用(Novoskoltseva et al., 2022)。
  • 用于非水相液体与水分离的选择性溶剂过滤器:报道季铵化羟乙基纤维素乙氧基酸酯在增强过滤和分离过程中的功效,可用于环境净化和水处理(Marshall et al., 2020)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3