化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3