重要文件
14804
Sigma-Aldrich
1,2-双(二甲基硅烷基)苯
≥98.0%
同義詞:
邻亚苯基双(二甲基硅烷)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
194.42
Beilstein:
2937027
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0%
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
n20/D 1.51
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI 密鑰
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
保护基团试剂,用于胺和氨基酸形成 "benzostabase" 衍生物,比 "stabase" 类似物具有更好的酸稳定性[1][2][3];与烯烃和炔烃反应[4]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
F. Cavelier-Frontin et al.
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1991)
M. Tanaka et al.
Organometallics, 10, 16-16 (1991)
R.P. Bonar-Law et al
Tetrahedron Letters, 31, 6721-6721 (1990)
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1993)