重要文件
137243
Sigma-Aldrich
4-(对甲苯基)-3-丁烯-2-酮
(predominantly trans), 97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4CH=CHCOCH3
CAS號碼:
分子量::
160.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
成份
(predominantly trans)
mp
29-33 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI 密鑰
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
一般說明
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters[1].
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)